missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ K 22

Beskrivelse
K 22 is a viral RNA synthesis inhibitor; targets membrane-bound coronaviral RNA replication by inhibiting double membrane vesicle (DMV) formation. Inhibits HCoV-229E infection of MRC-5 cells in a plaque forming assay (IC50 = 0.7 μM). Also inhibits HCoV-229E and MERS-CoV replication in human airway epithelia cultures.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(1 Z)-1-[[4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]carbonyl]-2-phenylethenyl]benzamide |
| CAS | 2141978-86-9 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | DNA, RNA and Protein Synthesis Inhibitors |
| Molekylær formel | C27H25BrN2O3 |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?