Få mere at vide
Tocris Bioscience™ K 114
Beskrivelse
Potent amyloid fibril-specific fluorescent dye (EC50 = 20 - 30 nM). Exhibits minimal fluorescence in aqueous buffers and fluoresces brightly in the presence of Aβ, α-synuclein and tau in situ. (Optimum wavelength = 550 nm).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | K 114 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 393.27 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.28 |