missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

JZP-430, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486097
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486097 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16486097 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101457

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress JZP-430 is a potent, highly selective, irreversible inhibitor of α/β-hydrolase domain 6 (ABHD6) with an IC50 of 44 nM, exhibits ∼230-fold selectivity over fatty acid amide hydrolase (FAAH) and lysosomal acid lipase (LAL).

JZP-430 is a potent, highly selective, irreversible inhibitor of α/β-hydrolase domain 6 (ABHD6) with an IC50 of 44 nM, exhibits ∼230-fold selectivity over fatty acid amide hydrolase (FAAH) and lysosomal acid lipase (LAL).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale JZP-430
Fysisk form Solid
CAS 1672691-74-5
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H26N4O3S
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (282.11 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OC1=NSN=C1N2CCOCC2)N(C3CCCCCCC3)C
Molekylvægt (g/mol) 354.47
Formel vægt 354.47
Procent renhed 98.62%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.