Få mere at vide
Tocris Bioscience™ JZP 430
Beskrivelse
JZP 430 is a potent and irreversible α/β-hydrolase domain 6 (ABHD6) inhibitor (IC50 = 44 nM). Exhibits ∽230-fold selectivity over fatty acid amide hydrolase (FAAH) and lysosomal acid lipase (LAL).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl N-cyclooctyl-N-methylcarbamate |
| CAS | 1672691-74-5 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Hydrolase Inhibitors |
| Molekylær formel | C16H26N4O3S |
| Formel vægt | 354.47 |
| Renhed | >98% |