Få mere at vide
Tocris Bioscience™ JZL 195
Beskrivelse
Dual inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) and monoacylglycerol lipase (MAGL) (IC50 values are 2 and 4 nM respectively). Elevates anandamide and 2-arachidonoylglycerol levels in vivo. Shown to impair short-term memory in mice.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | JZL 195 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 433.46 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 433.464 |