Få mere at vide
Tocris Bioscience™ JZL 184
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18045802
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18045802 10 mg
18065312 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18045802 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3836/10
Potent MAGL inhibitor
Potent and selective MAGL inhibitor. Blocks hydrolysis of the endocannabinoid 2-arachidonyl glycerol (2-AG) in vivo in the mouse brain (IC50 = 8 nM). Potentiates depolarization-induced suppression of excitability in cerebellar Purkinje neurons. Exhibits >300-fold selectivity for MAGL over FAAH in vitro. Attenuates nociception in neuropathic and inflammatory pain models. Also reduces free fatty acid levels in primary tumors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1101854-58-3
Molekylær formel C27H24N2O9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale JZL 184
Mængde 10 mg
Formel vægt 520.49
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 520.494
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.