missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ JX 06

Beskrivelse
JX 06 is a potent and selective pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) 1/2/3 inhibitor (IC50 values are 49, 101 and 313 nM for PDK1, PDK2 and PDK3, respectively). Exhibits selectivity for PDK1/2/3 over PDK4 and a panel of 323 other kinases. Suppresses A549 lung cancer cell proliferation in vitro. Reduces tumor volume of A549 xenografts in mice.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(morpholinothiocarbonyl) disulfide |
| CAS | 729-46-4 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | PDK-1 Inhibitors |
| Molekylær formel | C10H16N2O2S4 |
| Formel vægt | 324.51 |
| Renhed | >98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?