Få mere at vide
Thermo Scientific™ JW55, 95%
Artikelnummer. 17101126 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17101126 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17101126 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 467851000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale JW55
CAS 664993-53-7
Synonym N-(4-(((4-(4-methoxyphenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)carbamoyl)phenyl)furan-2-carboxamid
Mængde 100 mg
Molekylær formel C25H26N205
Formel vægt 434.49
Fysisk form Fast stof
Produkttype Reagens
Renhed 95%