missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

JW 55, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. 18074732
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18074732 10 mg
18045522 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18074732 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 4514/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tankyrase inhibitor

Inhibitor of the PARP domain of tankyrase 1 and 2 (TNKS1/2). Activity results in stabilization of Axin2 and increased degradation of β-catenin; inhibits the β-catenin signaling pathway. Also shown to decrease canonical Wnt signaling in SW480 and HCT-15 colon carcinoma cell lines; reduces cell cycle progression and proliferation in SW480 cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 664993-53-7
Molekylær formel C25H26N2O5
Molekylvægt (g/mol) 434.49
MDL nummer MFCD03863265
InChI nøgle ZJZWZIXSGNFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-4-4-methoxyphenyl oxan-4-yl methylcarbamoyl phenyl furan-2-carboxamide, n-4-4-4-methoxyphenyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl carbamoyl phenyl furan-2-carboxamide, qcr-64, n-4-4-4-methoxyphenyl oxan-4-yl methyl carbamoyl phenyl furan-2-carboxamide, n-4-4-4-methoxyphenyl tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethylcarbamoyl phenyl furan-2-carboxamide, n-4-4-4-methoxyphenyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylcarbamoyl phenyl furan-2-carboxamide, n-4-4-4-methoxyphenyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl amino carbonyl phenyl-2-furamide, n-4-tetrahydro-4-4-methoxyphenyl-2h-pyran-4-yl methyl amino carbonyl phenyl-2-furancarboxamide
PubChem CID 2946601
IUPAC navn N-[4-({[4-(4-methoxyphenyl)oxan-4-yl]methyl}carbamoyl)phenyl]furan-2-carboxamide
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C1(CNC(=O)C2=CC=C(NC(=O)C3=CC=CO3)C=C2)CCOCC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale JW 55
Mængde 10 mg
Formel vægt 434.48
Procent renhed >98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.