Få mere at vide
Juvenile Hormone B 3 (Mixture of Diastereomers), Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Juvenile Hormone B 3 (Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O4/c1-11(10-14(17)18-5)6-7-13-16(4,20-13)9-8-12-15(2,3)19-12/h10,12-13H,6-9H2,1-5H3/b11-10+/t12-,13+,16+/m1/s1 |
| Formel vægt | 282.1831 |