Få mere at vide
Justrite™ Steel Spill Tray
Materiale:
Stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Low profile, large diameter surface to contain spills and overfill from safety cans
- Constructed of 24 gauge coated steel
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Spill Tray |
| Oversigt | Coated Steel |
| Til brug med (udstyr) | Up to 5 gal. safety can with 1 qt. spill capacity |
| Materiale | Stål |
| Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Højde (metrisk) | 3.17 cm |
| Vægt (engelsk) | 4 lb. |
| Vægt (metrisk) | 1.8 Kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur