Få mere at vide
Justrite™ Bænkdåse til opløsningsmidler, stål
Beskrivelse
- Premium-belagt stålkonstruktion
- Nem at bruge: læg blot arbejdet på fjederbelastet, perforeret dasher-plade; tryk ned og omrør; slip derefter for at returnere dasheren til drænposition
- Belagt stål dasher er en effektiv flammedæmper
- Hængslet dæksel minimerer fordampningstab, og beskyttet fælg minimerer muligheden for håndskade
Certificeringer
FM godkendt.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FM, TUV |
| Produkttype | Bænkdåse |
| Kapacitet (engelsk) | 1 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 3.8 L |
| Farve | Rød |
| Til brug med (applikation) | Til rengøring af små dele i opløsningsmidler |
| Materiale | Stål |
| Slutte | Pulvermaling |
| Højde (engelsk) | 4,5 tommer. |
| Højde (metrisk) | 114 mm |
| Vis mere |