Få mere at vide
Justrite™ Klem flaske
Artikelnummer. 11944967
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
473 mL
946 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11944967 946 mL Hver
10019791 473 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11944967 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 14011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.39 DKK
    222.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 65.30 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 02-04-2027
Dispenser en strøm af brændbar væske direkte på en lille komponent eller underenhed. Klemflasken og stilken er lavet af polyethylen med lav densitet.
  • Lufttæt reducerer spild
  • Konstrueret af polyethylen med tråd af rustfrit stål, der gør det muligt at forme stilken til at nå svært tilgængelige områder.
  • Flaske og stilk er polyethylen med lav densitet
Tekniske data
Volumen 946 ml (32 oz.)
Kapacitet (metrisk) 946 mL
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 3,5 tommer
Inkluderer Tråd af rustfrit stål inden i stammen
Materiale Polyethylen
Højde (metrisk) 232 mm
Højde (engelsk) 9,12 tommer.
Diameter (metrisk) 89 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 32 oz.