Få mere at vide
Justrite™ Klem flaske
Kapacitet (metrisk):
473 mL
946 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lufttæt reducerer spild
- Konstrueret af polyethylen med tråd af rustfrit stål, der gør det muligt at forme stilken til at nå svært tilgængelige områder.
- Flaske og stilk er polyethylen med lav densitet
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 473 ml (16 oz.) |
| Kapacitet (metrisk) | 473 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Farve | Hvid |
| Diameter (engelsk) | 3 tommer |
| Inkluderer | Tråd af rustfrit stål inden i stammen |
| Materiale | Polyethylen |
| Højde (metrisk) | 191 mm |
| Højde (engelsk) | 7,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 76 mm |
| Vis mere |