Få mere at vide
Justrite™ SpillSlope™ Skabshylder
Dybde (engelsk):
19,62 tommer.
30,75 tommer.
39,37 tommer.
Bredde (engelsk):
14 tommer
29 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af kraftigt galvaniseret stål
- Hylder dirigerer spild til bagside og bund
- Hver hylde kan rumme op til 350 lb. (159 kg)
- Juster til 3 tommer. (7,6 cm) intervaller for alsidig opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (engelsk) | 19,62 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 49.8 cm |
| Til brug med (udstyr) | 12/15 gal. Compac skab eller 22 gal. slimline skab |
| Inkluderer | Indbyggede trug for at hjælpe med at begrænse spild |
| Vægt (engelsk) | 6 lb. |
| Vægt (metrisk) | 2.7 kg |
| Bredde (engelsk) | 14 tommer |
| Bredde (metrisk) | 35.56 cm |
| Materiale | Stål (galvaniseret) |
| Produkttype | Skabshylde |