Få mere at vide
Justrite™ SpillSlope™ Skabshylder
Artikelnummer. 11944957
Skift visning
Dybde (engelsk):
19,62 tommer.
30,75 tommer.
39,37 tommer.
Bredde (engelsk):
14 tommer
29 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dybde (engelsk) Bredde (engelsk) Pakningsstørrelse
11944957 30,75 tommer. 29 tommer. Hver
11909557 19,62 tommer. 14 tommer Hver
11919557 39,37 tommer. 14 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11944957 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 29944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1176.00 DKK
    942.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 233.37 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Med indbyggede trug for at hjælpe med at begrænse spild
  • Fremstillet af kraftigt galvaniseret stål
  • Hylder dirigerer spild til bagside og bund
  • Hver hylde kan rumme op til 350 lb. (159 kg)
  • Juster til 3 tommer. (7,6 cm) intervaller for alsidig opbevaring
Tekniske data
Dybde (engelsk) 30,75 tommer.
Dybde (metrisk) 77.15 cm
Til brug med (udstyr) Sure-Grip™ stilskab, alle to døre 60 gal. sikkerhedsskab
Højde (metrisk) Udvendig 5.08 cm
Vægt (engelsk) 16 lb.
Vægt (metrisk) 7 kg
Bredde (engelsk) 29 tommer.
Bredde (metrisk) 73.7 cm
Højde (engelsk) Udvendig 2''
Produkttype Skabshylde