Få mere at vide
Justrite™ Deponeringsbassin kan spilde
Beskrivelse
Accepterer beholdere med en diameter på 30,5 cm (12 tommer). Anbefales til opbevaring op til 18,9L (5 gal.)._x000D_
- _x000D_
- Lækagetæt _x000D_
- Gennemskinnelig _x000D_
- Holdbar _x000D_
- Polyethylen _x000D_
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EPA |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Kapacitet (engelsk) | 5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 18.9 L |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | Spildbassin |
| Til brug med (applikation) | At opdage utilsigtede spild ved påfyldning af sikkerhedsbortfaldsmidler kan |
| Form | Firkant |
| Længde (engelsk) | 14,875 tommer |
| Længde (metrisk) | 37.9 cm |
| Vis mere |