Få mere at vide
Justrite™ Skab med solid polyethylensyre: To-dørs model med underbordsplads
Artikelnummer. 11989375
Skift visning
Dør stil:
Manuel-luk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dør stil Pakningsstørrelse
11989375 Manuel-luk Hver
1 options
Artikelnummer. 11989375 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 24010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41149.50 DKK
    36240.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 4909.23 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 22-04-2027
Overlegen beskyttelse mod hårde syrer, rust og korrosion
Har en beskyttende, helsvejset bundsump og et rent, elegant design, der komplementerer laboratoriemiljøer
  • Robust solidvæggede, kemisk resistent polyethylenkonstruktion med forseglet sump
  • Egnet til meget aggressive væsker som fenol, salpetersyre og svovlsyre
  • 3-punkts dørlås på underbords- og enkeltstående model giver sikker lukning og dampkontrol
  • Udvendig 5,08 cm (2 tommer) NPT udluftnings-/udsugningsforbindelser
  • Hængelåsbare hasper
  • Solid justerbar hylde
  • Nivellering af fødder på alle fire hjørner
Tekniske data
Dybde (engelsk) Interiør 20,87 tommer
Dybde (metrisk) Eksteriør 55.2 cm
Dybde (metrisk) interiør 53 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 20,87 x 35,5 x 35,25 tommer (53 x 90,2 x 89,5 cm)
Dør stil Manuel-luk
Højde (engelsk) Interiør 35,25 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 90.8 cm
Højde (metrisk) interiør 89.5 cm
Inkluderer Justerbare benniveauer i stål og patentanmeldt Haz-Alert™ reflekterende advarselsetiketter på 3 sprog
Bæreevne 23,77 gal. (89,9 L)
Antal døre 2
Antal hylder 1
Vægt (engelsk) 160 lb.
Vægt (metrisk) 73 kg
Bredde (engelsk) Interiør 35,5 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 91.44 cm
Bredde (metrisk) interiør 90.2 cm
Farve Hvid
Dybde (engelsk) Eksteriør 21,75 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 35,75 tommer.
Materiale Polyethylen
Produkttype Opbevaringsskab
Bredde (engelsk) Udvendig 36 tommer.