Få mere at vide
Justrite™ Solid polyethylensyreskabe: Én-dørs bordplademodel
Artikelnummer. 11979375
Skift visning
Dør stil:
Manuel-luk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dør stil Pakningsstørrelse
11979375 Manuel-luk Hver
1 options
Artikelnummer. 11979375 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 24004
Forventet forsendelse: 22-04-2027
Overlegen beskyttelse mod hårde syrer, rust og korrosion
Har en beskyttende, helsvejset bundbrønd og et rent, slankt design, der komplementerer laboratorieindstillinger
  • Robust solid væg, kemisk resistent polyethylenkonstruktion med forseglet sump
  • Velegnet til meget aggressive væsker som phenol, salpetersyre og svovlsyre
  • 3-punkts dørlås på underbord og enkeltstående model giver sikker lukning og dampkontrol
  • Udvendig 5,08 cm (2 tommer) NPT udluftnings-/udsugningstilslutninger
  • Hængelåsbare hasper
  • Nivelleringsfødder på alle fire hjørner
Tekniske data
Dybde (engelsk) Interiør 16,25''
Dybde (metrisk) Eksteriør 43.2 cm
Dybde (metrisk) interiør 41.3 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 16,25 x 16,5 x 21,5 tommer. (41,3 x 41,9 x 54,6 cm)
Dør stil Manuel-luk
Højde (engelsk) Interiør 21,5''
Højde (metrisk) Udvendig 55.9 cm
Højde (metrisk) interiør 54.6 cm
Inkluderer Justerbare benniveauer i stål og patentanmeldt Haz-Alert™ reflekterende advarselsetiketter på 3 sprog
Bæreevne 3,96 gal. (14,9 L)
Antal døre 1
Vægt (engelsk) 26 lb.
Vægt (metrisk) 12 kg
Bredde (engelsk) Interiør 16,5 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 43.2 cm
Bredde (metrisk) interiør 41.9 cm
Farve Hvid
Dybde (engelsk) Eksteriør 17 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 22 tommer
Materiale Polyethylen
Produkttype Opbevaringsskab
Bredde (engelsk) Udvendig 17 tommer