Få mere at vide
Justrite™ Stempeldispenseringsdåse
Artikelnummer. p-28341
Diameter (engelsk) Indre:
4,87 tommer.
5,5''
7,25 tommer.
Højde (engelsk):
5,25 tommer.
5,62 tommer.
7,37 tommer.
8,25 tommer.
Materiale:
HDPE
Stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15664544
Brand: Justrite™ 10108
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Justrite Stempeldispenseringsdåse giver et hurtigt og sikkert middel til at fugte klude med brændbare rengøringsvæsker. Fremstillet af kemisk resistent Ryton™ og messing er pumpebasen designet til at efterlade mindre væske i bunden, før den skal genopfyldes.
  • Stålkonstruktion med holdbar, blyfri kemikaliebestandig pulvermaling
  • “Smart pumpe” mekanisme hjælper med at strømline podningsoperationer
  • Læg klud på bakken og skub ned til våd klud
  • Overskydende væske drænes sikkert tilbage i reservoiret
  • Stemplet er lavet af kemisk resistent Ryton™ og messing og er designet til at efterlade mindre væske i bunden før genopfyldning
  • Perforeret pandeskærm fungerer som flammedæmper
  • Nem at skille ad og samle til rutinemæssig rengøring
  • Fås i højdensitetspolyethylen eller robust 24-gauge stålkonstruktion
Certificeringer
FM godkendt.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM, TUV
Produkttype Stempeldåse
Kapacitet (engelsk) 0,25 gal.
Kapacitet (metrisk) 0.95 L
Farve Rød
Til brug med (applikation) Til dispensering af brandfarlige væsker
Materiale Stål
Inkluderer Messing og Ryton Stempelsamling
Højde (engelsk) 5,62 tommer.
Højde (metrisk) 143 mm
Diameter (engelsk) Indre 7,25 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 184 mm