Få mere at vide
Justrite™ Stempeldispenseringsdåse
Artikelnummer. 15664544
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
4,87 tommer.
5,5''
7,25 tommer.
Højde (engelsk):
5,25 tommer.
5,62 tommer.
7,37 tommer.
8,25 tommer.
Materiale:
HDPE
Stål
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Højde (engelsk) Materiale Pakningsstørrelse
15664544 7,25 tommer. 5,62 tommer. Stål Hver
12961395 4,87 tommer. 5,25 tommer. Stål Hver
10471325 7,25 tommer. 7,37 tommer. Stål Hver
10365542 5,5'' 8,25 tommer. HDPE Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15664544 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 10108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.15 DKK
    511.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 208.42 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Justrite Stempeldispenseringsdåse giver et hurtigt og sikkert middel til at fugte klude med brændbare rengøringsvæsker. Fremstillet af kemisk resistent Ryton™ og messing er pumpebasen designet til at efterlade mindre væske i bunden, før den skal genopfyldes.
  • Stålkonstruktion med holdbar, blyfri kemikaliebestandig pulvermaling
  • “Smart pumpe” mekanisme hjælper med at strømline podningsoperationer
  • Læg klud på bakken og skub ned til våd klud
  • Overskydende væske drænes sikkert tilbage i reservoiret
  • Stemplet er lavet af kemisk resistent Ryton™ og messing og er designet til at efterlade mindre væske i bunden før genopfyldning
  • Perforeret pandeskærm fungerer som flammedæmper
  • Nem at skille ad og samle til rutinemæssig rengøring
  • Fås i højdensitetspolyethylen eller robust 24-gauge stålkonstruktion
Certificeringer
FM godkendt.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM, TUV
Produkttype Stempeldåse
Kapacitet (engelsk) 0,25 gal.
Kapacitet (metrisk) 0.95 L
Farve Rød
Til brug med (applikation) Til dispensering af brandfarlige væsker
Materiale Stål
Inkluderer Messing og Ryton Stempelsamling
Højde (engelsk) 5,62 tommer.
Højde (metrisk) 143 mm
Diameter (engelsk) Indre 7,25 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 184 mm