Få mere at vide
Justrite™ Stempeldispenseringsdåse
Beskrivelse
Justrite Stempeldispenseringsdåse giver et hurtigt og sikkert middel til at fugte klude med brændbare rengøringsvæsker. Fremstillet af kemisk resistent Ryton™ og messing er pumpebasen designet til at efterlade mindre væske i bunden, før den skal genopfyldes.
- Stålkonstruktion med holdbar, blyfri kemikaliebestandig pulvermaling
- “Smart pumpe” mekanisme hjælper med at strømline podningsoperationer
- Læg klud på bakken og skub ned til våd klud
- Overskydende væske drænes sikkert tilbage i reservoiret
- Stemplet er lavet af kemisk resistent Ryton™ og messing og er designet til at efterlade mindre væske i bunden før genopfyldning
- Perforeret pandeskærm fungerer som flammedæmper
- Nem at skille ad og samle til rutinemæssig rengøring
- Fås i højdensitetspolyethylen eller robust 24-gauge stålkonstruktion
Certificeringer
FM godkendt.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FM, TUV |
| Produkttype | Stempeldåse |
| Kapacitet (engelsk) | 0,25 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 0.95 L |
| Farve | Rød |
| Til brug med (applikation) | Til dispensering af brandfarlige væsker |
| Materiale | HDPE |
| Inkluderer | Messing Dasher Samling, Messing og Ryton Stempelsamling |
| Højde (engelsk) | 8,25 tommer. |
| Højde (metrisk) | 209.55 mm |
| Vis mere |