Få mere at vide
Justrite™ Ikke-metalliske selvlukkende ætsende sikkerhedsbeholdere
Kapacitet (engelsk):
1 gal.
2 gal.
2.5 gal.
5 gal.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Designet til at modstå syrer og ætsende stoffer
- Safely holds nonflammable corrosives
- Translucent white HDPE construction resists dents, punctures, and chemicals
- Marked in liters, quarts, and gallons for accurate filling and dispensing
- Flame arrester-free spout allows quick pouring; spring-close cap provides a tight seal
- Wide mouth on Cat. Nos. 17-985-89B, -89C, and -89D makes filling and pouring easier
†Oval-formet.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stainless Steel Safety Can |
| Oversigt | Resistant to Dents, Punctures and Chemicals, and Acids |
| Kapacitet (engelsk) | 2.5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 9 L |
| Farve | White |
| Materiale | Polyethylene |
| Inkluderer | Spring Close |
| Form | Oval |
| Højde (engelsk) | 15.25 in. |
| Højde (metrisk) | 38.7 cm |
| Vis mere |