Learn More
Justrite™ Ikke-metalliske selvlukkende ætsende sikkerhedsbeholdere
Description
Designet til at modstå syrer og ætsende stoffer
- Holder sikkert på ikke-brændbare ætsende stoffer
- Gennemskinnelig hvid HDPE-konstruktion modstår buler, punkteringer og kemikalier
- Mærket i liter, quarts og gallons for nøjagtig påfyldning og dispensering
- Flammesikringsfri tud giver mulighed for hurtig hældning; fjederlukkende hætte giver en tæt forsegling
- Bred mund på kat. nr. 17-985-89B, -89C og -89D gør påfyldning og hældning lettere
†Oval-formet.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Sikkerhedsdåse i rustfrit stål |
| Oversigt | Buler, punkteringer, kemikaliebestandig |
| Kapacitet (engelsk) | 5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 19 L |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polyethylen |
| Inkluderer | Forår tæt |
| Form | Oval |
| Højde (engelsk) | 20 tommer |
| Højde (metrisk) | 50.8 cm |
| Show More |