Få mere at vide
Justrite™ Ikke-metalliske selvlukkende ætsende sikkerhedsbeholdere
Artikelnummer. 11903679
Kapacitet (engelsk):
1 gal.
2 gal.
2.5 gal.
5 gal.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11903679
Brand: Justrite™ 12762
Designet til at modstå syrer og ætsende stoffer
  • Safely holds nonflammable corrosives
  • Translucent white HDPE construction resists dents, punctures, and chemicals
  • Marked in liters, quarts, and gallons for accurate filling and dispensing
  • Flame arrester-free spout allows quick pouring; spring-close cap provides a tight seal
  • Wide mouth on Cat. Nos. 17-985-89B, -89C, and -89D makes filling and pouring easier
†Oval-formet.
Tekniske data
Produkttype Stainless Steel Safety Can
Oversigt Dents, Punctures, Chemicals Resistant
Kapacitet (engelsk) 2 gal.
Kapacitet (metrisk) 8 L
Farve White
Materiale Polyethylene
Inkluderer Spring Close
Form Oval
Højde (engelsk) 14.7 in.
Højde (metrisk) 37.3 cm
Diameter (engelsk) Åbning 3.65 in.
Diameter (engelsk) Ydre 12 in.
Diameter (metrisk) åbning 9.27 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 30.4 mm