Få mere at vide
Justrite™ Ikke-metalliske selvlukkende ætsende sikkerhedsbeholdere
Artikelnummer. 10451165
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
1 gal.
2 gal.
2,5 gal.
5 gal.
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Pakningsstørrelse
10451165 1 gal. Hver
11983669 2,5 gal. Hver
11903679 2 gal. Hver
11913679 5 gal. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10451165 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 12161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.70 DKK
    529.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 135.86 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Designet til at modstå syrer og ætsende stoffer
  • Holder sikkert på ikke-brændbare ætsende stoffer
  • Gennemskinnelig hvid HDPE-konstruktion modstår buler, punkteringer og kemikalier
  • Mærket i liter, quarts og gallons for nøjagtig påfyldning og dispensering
  • Flammesikringsfri tud giver mulighed for hurtig hældning; fjederlukkende hætte giver en tæt forsegling
  • Bred mund på kat. nr. 17-985-89B, -89C og -89D gør påfyldning og hældning lettere
†Oval-formet.
Tekniske data
Produkttype Sikkerhedsdåse i rustfrit stål
Oversigt Buler, punktering, spånmodstandsdygtig
Kapacitet (engelsk) 1 gal.
Kapacitet (metrisk) 4 L
Farve Hvid
Materiale Polyethylen
Inkluderer Forår tæt
Form Oval
Længde (engelsk) 7,6 tommer.
Længde (metrisk) 19.3 cm
Bredde (engelsk) 4,6 tommer.
Bredde (metrisk) 11.6 cm
Højde (engelsk) 12,75 tommer.
Højde (metrisk) 32.3 cm
Diameter (engelsk) Åbning 1,45 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 3.6 cm