Learn More
Justrite™ Ikke-metalliske vandhane sikkerhedsdåser
Description
- Konstrueret af polyethylen med høj densitet, der modstår buler og punkteringer
- Kan bruges til at opbevare væsker, der vil korrodere sikkerhedsdåser af rustfrit stål eller coated stål
- Valg af tre stilarter
- Bundhanen har en vandhane placeret 2 tommer. (5,1 cm) over bunden for bekvem dispensering fra hylden
- Vippedåse hviler på slidstærk metalramme med 14 1/2Lx 14 in.W (37x 36 cm) bund til nem vipning, når du hælder fra den øverste vandhane
Certifications
FM godkendt.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | FM, NFPA |
| Produkttype | Hyldedåse |
| Oversigt | Korrosionsbestandig |
| Kapacitet (engelsk) | 1 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Farve | Rød |
| Materiale | Polyethylen |
| Inkluderer | Bundhane, flammedæmper, trykaflastningsdæksel |
| Form | Oval |
| Højde (engelsk) | 11,5 tommer. |
| Show More |