Få mere at vide
Justrite™ Ikke-metallisk dispenseringsdåse
Kapacitet (metrisk):
0,19 l
0,24 l
0,95 l
Farve:
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideal for use with flammables
- Leakproof, self-closing dispenser valves minimize spills, controls excess
- High-density polyethylene body
- Permits easy, one-hand dispensing of hazardous liquids directly onto work surface
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dispensing Can |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,19 l |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | For use with Flammables |
| Materiale | Polyethylene |
| Inkluderer | Leakproof Brass Dispenser Valves Self-close |
| Diameter (engelsk) Ydre | 2.25 in. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5.72 mm |