Få mere at vide
Justrite™ Ikke-metallisk dispenseringsdåse
Beskrivelse
- Ideel til brug med brændbare stoffer
- Lækagesikre, selvlukkende dispenserventiler minimerer spild, kontrollerer overskydende
- Højdensitets polyethylen krop
- Tillader let enhåndsdispensering af farlige væsker direkte på arbejdsfladen
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FM |
| Produkttype | Udleveringsdåse |
| Kapacitet (engelsk) | 1 qt. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,95 l |
| Farve | Rød |
| Til brug med (applikation) | Til brug med Flammables |
| Materiale | Polyethylen |
| Inkluderer | Lækagesikre messing dispenserventiler Selvlukkende |
| Diameter (engelsk) Ydre | 4'' |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10.1 mm |