Få mere at vide
Justrite™ Ikke-metallisk dispenseringsdåse
Kapacitet (metrisk):
0,19 l
0,24 l
0,95 l
Farve:
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til brug med brændbare stoffer
- Lækagesikre, selvlukkende dispenserventiler minimerer spild, kontrollerer overskydende
- Højdensitets polyethylen krop
- Tillader let enhåndsdispensering af farlige væsker direkte på arbejdsfladen
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FM |
| Produkttype | Udleveringsdåse |
| Kapacitet (engelsk) | 0.5 pt. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,24 l |
| Farve | Rød |
| Til brug med (applikation) | Til brug med Flammables |
| Materiale | Polyethylen |
| Inkluderer | Lækagesikre messing dispenserventiler Selvlukkende |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3,1 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.8 mm |