Få mere at vide
Justrite™ Sure-Grip™ EX Piggyback ætsende/syrestål sikkerhedsskabe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-26802
Dør stil:
Manuel-luk
Selvlukkende
Certificeringer/compliance:
FM, NFPA , OSHA
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Mål (D x B x H) Indvendig:
14,56 x 39,5 x 13 tommer
14,56 x 39,5 x 13 tommer. (37 x 100,3 x 33 cm)
Højde (metrisk) Udvendig:
45,7 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11915426
Brand: Justrite™ 8913021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udvid eller adskil opbevaringen af ætsende stoffer bekvemt med en Sure-Grip EX Piggyback sikkerhedsskab. Perfekt til opbevaring af ætsende stoffer og syrer.
Designet til at montere ovenpå Justrite standard 30- og 45-gallon (114- og 170L) sikkerhedsskabe, disse Piggyback-skabe skaber et sikkert opbevaringsrum uden at optage værdifuld gulvplads. Skabe kan også bruges selvstændigt som en vægmonteret enhed eller på en bordplade.
  • Alle modeller leveres med dobbeltvægskonstruktion, dobbelte ventilationsåbninger, jordforbindelse, justerbare hylder, lækagesikre tærskler, trepunkts selvlåsende døre og nivelleringsfødder
  • Polyethylenbakker fastgjort til galvaniserede stålhylder og en separat polyethylenforing til bundkarret modstår aggressive kemikalier
  • Foring, der er let at fjerne til hurtig rengøring af dryp og utætheder
  • Al epoxybagt-på-pulverlakering, indvendig og udvendig, giver øget kemisk resistens
  • Manuelt lukkede døre åbner til hele 180 grader og låser sig selv, når de trykkes ned
Overholdelse
Mød OSHA og NFPA 30. Skabe er FM godkendt.
garanti
10 år
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM, NFPA , OSHA
Dybde (engelsk) Interiør 14,56 tommer.
Dybde (metrisk) Eksteriør 45.7 cm
Dybde (metrisk) interiør 37 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 14,56 x 39,5 x 13 tommer. (37 x 100,3 x 33 cm)
Dør stil Manuel-luk
Til brug med (applikation) Brandfarlige stoffer
Højde (engelsk) Interiør 13 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 45,7 cm
Højde (metrisk) interiør 33 cm
Inkluderer Dobbeltvæg, dobbelte ventilationsåbninger, jordforbindelser, justerbare hylder, lækagesikre tærskler, trepunkts selvlåsende døre og nivelleringsfødder, polyethylenbakker, separat polyethylenforing
Bæreevne 12 gal.
Antal døre 2
Overfladebelægning Epoxy
Vægt (engelsk) 130 lb.
Vægt (metrisk) 59 kg
Bredde (engelsk) Interiør 39,5 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 109 cm
Bredde (metrisk) interiør 100.3 cm
Farve Blå
Dybde (engelsk) Eksteriør 18 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 18 tommer
Materiale Stål (CR)
Produkttype Piggyback opbevaringsskab
Bredde (engelsk) Udvendig 43 tommer.