Få mere at vide
Justrite™ Sure-Grip™ EX Piggyback ætsende/syrestål sikkerhedsskabe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11925426
Dør stil:
Manuel-luk
Selvlukkende
Certificeringer/compliance:
FM, NFPA , OSHA
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Mål (D x B x H) Indvendig:
14,56 x 39,5 x 13 tommer
14,56 x 39,5 x 13 tommer. (37 x 100,3 x 33 cm)
Højde (metrisk) Udvendig:
45,7 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11925426
Brand: Justrite™ 8913221
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udvid eller adskil opbevaringen af ætsende stoffer bekvemt med en Sure-Grip EX Piggyback sikkerhedsskab. Perfekt til opbevaring af ætsende stoffer og syrer.
Designed to mount on top of Justrite standard 30- and 45-gallon (114- and 170L) safety cabinets, these Piggyback cabinets create a safe storage space without taking up any valuable floor space. Cabinets can also be used independently as a wall-mount unit or on a countertop.
  • All models come with double-wall construction, dual vents, grounding wire connections, adjustable shelves, leakproof sills, three-point self-latching doors and leveling feet
  • Polyethylene trays attached to galvanized steel shelves and a separate polyethylene liner for the bottom sump resist aggressive chemicals
  • Easy-to-remove liner for quick cleaning of drips and leaks
  • All epoxy baked-on powder-coat finish, inside and out, provides increased chemical resistance
  • Self-close doors shut and latch automatically when a fusible link melts at 165°F (74°C) under fire conditions; unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents
Overholdelse
Mød OSHA og NFPA 30. Skabe er FM godkendt.
garanti
10 år
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Dybde (engelsk) Interiør 14.56 in.
Dybde (metrisk) Eksteriør 45.7 cm
Dybde (metrisk) interiør 37 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 14,56 x 39,5 x 13 tommer
Dør stil Selvlukkende
Til brug med (applikation) Flammables
Højde (engelsk) Interiør 13 in.
Højde (metrisk) Udvendig 45,7 cm
Højde (metrisk) interiør 33 cm
Inkluderer Double wall, dual vents, grounding wire connections, adjustable shelves, leakproof sills, three-point self latching doors and leveling feet, Polyethylene trays, separate Polyethylene liner
Bæreevne 12 gal.
Antal døre 2
Overfladebelægning Epoxy
Vægt (engelsk) 132 lb.
Vægt (metrisk) 60 kg
Bredde (engelsk) Interiør 39.5 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 109 cm
Bredde (metrisk) interiør 100.3 cm
Farve Blue
Dybde (engelsk) Eksteriør 18 in.
Højde (engelsk) Udvendig 18 in.
Materiale Steel (CR)
Produkttype Piggyback Storage Cabinet
Bredde (engelsk) Udvendig 43 in.