Få mere at vide
Justrite™ Sure-Grip™ EX Piggyback ætsende/syrestål sikkerhedsskabe
Artikelnummer. 11915426
Skift visning
Dør stil:
Manuel-luk
Selv-lukning
Certificeringer/compliance:
FM, NFPA , OSHA
FM, NFPA, OSHA, U ()NFPA
Mål (D x B x H) Indvendig:
14,56 x 39,5 x 13 tommer
14,56 x 39,5 x 13 tommer. (37 x 100,3 x 33 cm)
Højde (metrisk) Udvendig:
45,7 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dør stil Certificeringer/compliance Mål (D x B x H) Indvendig Højde (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11915426 Manuel-luk FM, NFPA , OSHA 14,56 x 39,5 x 13 tommer. (37 x 100,3 x 33 cm) 45,7 cm Hver
11925426 Selv-lukning FM, NFPA, OSHA, U ()NFPA 14,56 x 39,5 x 13 tommer 45,7 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11915426 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 8913021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9102.56 DKK
    6894.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 2208.32 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Udvid eller adskil opbevaringen af ætsende stoffer bekvemt med en Sure-Grip EX Piggyback sikkerhedsskab. Perfekt til opbevaring af ætsende stoffer og syrer.
Designet til at montere ovenpå Justrite standard 30- og 45-gallon (114- og 170L) sikkerhedsskabe, disse Piggyback-skabe skaber et sikkert opbevaringsrum uden at optage værdifuld gulvplads. Skabe kan også bruges selvstændigt som en vægmonteret enhed eller på en bordplade.
  • Alle modeller leveres med dobbeltvægskonstruktion, dobbelte ventilationsåbninger, jordforbindelse, justerbare hylder, lækagesikre tærskler, trepunkts selvlåsende døre og nivelleringsfødder
  • Polyethylenbakker fastgjort til galvaniserede stålhylder og en separat polyethylenforing til bundkarret modstår aggressive kemikalier
  • Foring, der er let at fjerne til hurtig rengøring af dryp og utætheder
  • Al epoxybagt-på-pulverlakering, indvendig og udvendig, giver øget kemisk resistens
  • Manuelt lukkede døre åbner til hele 180 grader og låser sig selv, når de trykkes ned
Overholdelse
Mød OSHA og NFPA 30. Skabe er FM godkendt.
garanti
10 år
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM, NFPA , OSHA
Dybde (engelsk) Interiør 14,56 tommer.
Dybde (metrisk) Eksteriør 45.7 cm
Dybde (metrisk) interiør 37 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 14,56 x 39,5 x 13 tommer. (37 x 100,3 x 33 cm)
Dør stil Manuel-luk
Til brug med (applikation) Brandfarlige stoffer
Højde (engelsk) Interiør 13 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 45,7 cm
Højde (metrisk) interiør 33 cm
Inkluderer Dobbeltvæg, dobbelte ventilationsåbninger, jordforbindelser, justerbare hylder, lækagesikre tærskler, trepunkts selvlåsende døre og nivelleringsfødder, polyethylenbakker, separat polyethylenforing
Bæreevne 12 gal.
Antal døre 2
Overfladebelægning Epoxy
Vægt (engelsk) 130 lb.
Vægt (metrisk) 59 kg
Bredde (engelsk) Interiør 39,5 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 109 cm
Bredde (metrisk) interiør 100.3 cm
Farve Blå
Dybde (engelsk) Eksteriør 18 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 18 tommer
Materiale Stål (CR)
Produkttype Piggyback opbevaringsskab
Bredde (engelsk) Udvendig 43 tommer.