Få mere at vide
Justrite™ Sure-Grip™ EX Ætsende/syrestål sikkerhedsskab
Beskrivelse
Beskyt dit arbejdsmiljø med en Justrite Sure-Grip EX Kabinet. Fremstillet af 18-gauge stålkonstruktion med varmesmeltet pulverbelægning, er dette skab perfekt til opbevaring af ætsende stoffer og syrer.
- Selvlåsende mekanisme for at sikre korrekt lukning og indgreb af trepunktslås til beskyttelse under brandforhold
- Skjult mekanisme på selvlukkende stil optimerer hyldepladsen, giver uhindret adgang til indholdet
- Smeltled holder dørene vidt åbne smelter —ved 74 C (°165 F) °for automatisk at lukke døre i tilfælde af brand
Overholdelse
Manuelle lukkemodeller møder NFPA, OSHA. Kabinetter er FM godkendt.
garanti
10 år
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FM, NFPA , OSHA |
| Dybde (engelsk) Interiør | 14,56 tommer. |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 45.7 cm |
| Dybde (metrisk) interiør | 37 cm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 14,56 x 39,5 x 39,62 tommer. (37 x 100,3 x 37 cm) |
| Dør stil | Selvlukke |
| Til brug med (applikation) | Brandfarlige stoffer |
| Højde (engelsk) Interiør | 39,62 tommer. |
| Højde (metrisk) Udvendig | 112 cm |
| Højde (metrisk) interiør | 37 cm |
| Vis mere |