Få mere at vide
Justrite™ Sure-Grip™ EX Ætsende/syrestål sikkerhedsskab
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11945426
Dør stil:
Manuel lukning
Selvlukke
Vægt (engelsk):
222 pund
225 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11945426
Brand: Justrite™ 8930021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskyt dit arbejdsmiljø med en Justrite Sure-Grip EX Kabinet. Fremstillet af 18-gauge stålkonstruktion med varmesmeltet pulverbelægning, er dette skab perfekt til opbevaring af ætsende stoffer og syrer.
  • Polyethylene trays attached to galvanized steel shelves and a separate polyethylene liner for the bottom sump resist aggressive chemicals
  • Easy-to-remove liner for quick cleaning of drips and leaks
  • 30-gallon (114L) cabinet also includes an extra polyethylene work tray that can be secured to cabinet top for a handy work surface
  • All epoxy baked-on powder-coat finish, inside and out, provides increased chemical resistance
Overholdelse
Manual close models meet NFPA, OSHA. Cabinets are FM approved.
garanti
10 år
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM, NFPA, OSHA
Dybde (engelsk) Interiør 14.56 in.
Dybde (metrisk) Eksteriør 45.7 cm
Dybde (metrisk) interiør 37 cm
Mål (D x B x H) Indvendig 14.56 x 39.5 x 39.62 in.
Dør stil Manuel lukning
Til brug med (applikation) Flammables
Højde (engelsk) Interiør 39.62 in.
Højde (metrisk) Udvendig 112 cm
Højde (metrisk) interiør 37 cm
Inkluderer Double wall, dual vents, grounding wire connections, adjustable shelves, leakproof sills, three-point self latching doors and leveling feet, Polyethylene trays, separate Polyethylene liner
Bæreevne 30 gal.
Antal døre 2
Antal hylder 1
Overfladebelægning Epoxy
Vægt (engelsk) 222 pund
Vægt (metrisk) 101 kg
Bredde (engelsk) Interiør 39.5 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 109 cm
Bredde (metrisk) interiør 100.3 cm
Farve Blue
Dybde (engelsk) Eksteriør 18 in.
Højde (engelsk) Udvendig 44 in.
Materiale Steel (CR)
Produkttype Corrosives and Acids Storage Cabinet
Bredde (engelsk) Udvendig 43 in.