Få mere at vide
Justrite™ Jeg er Easy Funnel
Artikelnummer. 10061112
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale unitSize
10061112 Polypropylen Hver
1 options
Artikelnummer. 10061112
Brand: Justrite™ 11202Y
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hjælper med at hælde ind i mindre åbninger
  • Fastgøres nemt til 1 gal. eller større type I sikkerhedsdåser
  • Stor afrundet skål giver beskyttelse mod sprøjt og spild
  • Innovativt hængslet design gør det muligt at hælde eller fylde fra dåsen uden at fjerne tragten
  • Holdbar polypropylen holder til hård brug
Specifications
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 28.6 cm