Få mere at vide
Justrite™ HPLC Remote Wall Bracket Kit
Materiale:
Stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Remote Wall Bracket Kit |
| Oversigt | Polished Steel |
| Til brug med (applikation) | Ideal for applications using the HPLC coalescing/Carbon filter |
| Til brug med (udstyr) | HPLC Waste Collection Vessels |
| Materiale | Stål |
| Inkluderer | Polypropylene connector, female quick disconnect fitting, 5 in. tall no. 304 Stainless Steel holder and 2 self-tapping mounting screws |
| Højde (engelsk) | 5 tommer |
| Højde (metrisk) | 12.7 cm |