Få mere at vide
Justrite™ Vandrette og lodrette tromleventiler
Inkluderer:
Betjeningsventil
Betjeningsventil, flammespærre i belagt stål
Driftsventil, flammespærre i rustfrit stål
Produkttype:
Lodret tromleudluftning
Lodret tromleventil
Vandret tromleudluftning
Materiale:
Ikke-metallisk støbejern
Messing
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Choose brass, stainless steel or nonmetallic vent
- For petroleum-based liquids, use non-metallic or brass vents
- For chlorinated solvents, use nonmetallic vent with stainless-steel flame arrester
- For corrosives and general solvents, use stainless steel vents
Vertical Drum Vent:
- Has operating valve that opens automatically to prevent pressure buildup inside drum
Horizontal Drum Vent
- Has operating valve that can be opened manually to relieve internal pressure
Ordreinfo
Alle ventilationsåbninger passer 2 tommer. (5,1 cm) prop. Støbejerns EL-fitting til brug med 17-186A og 17-186B fås også; se kat. ingen. 19018555.
Certificeringer
FM godkendt.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FM |
| Produkttype | Lodret tromleudluftning |
| Oversigt | Opens at 5 psig Internal Pressure |
| Til brug med (applikation) | Controlled release of flammable vapors (Petroleum-based liquids), prevent explosions caused by pressure buildup |
| Til brug med (udstyr) | Vertical Drums |
| Materiale | Messing |
| Inkluderer | Betjeningsventil |