Få mere at vide
Justrite™ Vandrette og lodrette tromleventiler
Artikelnummer. 12716065
Skift visning
Inkluderer:
Betjeningsventil, flammespærre i belagt stål
Driftsventil
Driftsventil, flammespærre i rustfrit stål
Produkttype:
Horisontal trommeventil
Lodret tromleventil
Vertikal trommeventil
Materiale:
Ikke-metallisk støbejern
Messingblæsere
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Produkttype Materiale unitSize
12716065 Betjeningsventil, flammespærre i belagt stål Lodret tromleventil Ikke-metallisk støbejern Hver
10279040 Driftsventil Vertikal trommeventil Messingblæsere Hver
12726065 Driftsventil, flammespærre i rustfrit stål Lodret tromleventil Ikke-metallisk støbejern Hver
11943549 Driftsventil Horisontal trommeventil Messingblæsere Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12716065 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 08005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.35 DKK
    626.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.49 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til kontrolleret frigivelse af brændbare dampe; forhindre eksplosioner forårsaget af trykopbygning
  • Vælg messing, rustfrit stål eller ikke-metallisk udluftning
  • Til petroleumsbaserede væsker, brug ikke-metalliske eller messingventiler
  • Til klorerede opløsningsmidler skal du bruge ikke-metallisk udluftning med flammefanger af rustfrit stål
  • Til ætsende og generelle opløsningsmidler skal du bruge ventilationsåbninger i rustfrit stål
Lodret tromleventil :
  • Har betjeningsventil, der åbner automatisk for at forhindre trykopbygning inde i tromlen
  • Vandret tromleventil
    • Har betjeningsventil, der kan åbnes manuelt for at aflaste internt tryk
    Ordreinfo
    Alle ventilationsåbninger passer 2 tommer. (5,1 cm) prop. Støbejerns EL-fitting til brug med 17-186A og 17-186B fås også; se kat. ingen. 19018555.
    Certificeringer
    FM godkendt.
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance FM
    Produkttype Lodret tromleventil
    Oversigt Åbner ved 5 psig internt tryk
    Til brug med (applikation) Kontrolleret frigivelse af brændbare dampe (petroleumsbaserede væsker), forhindrer eksplosioner forårsaget af trykopbygning
    Til brug med (udstyr) Lodrette trommer
    Materiale Ikke-metallisk støbejern
    Inkluderer Betjeningsventil, flammespærre i belagt stål