Få mere at vide
Justrite™ Vandrette og lodrette tromleventiler
Artikelnummer. 10279040
Inkluderer:
Betjeningsventil
Betjeningsventil, flammespærre i belagt stål
Driftsventil, flammespærre i rustfrit stål
Produkttype:
Lodret tromleudluftning
Lodret tromleventil
Vandret tromleudluftning
Materiale:
Ikke-metallisk støbejern
Messing
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10279040
Brand: Justrite™ 08101
Til kontrolleret frigivelse af brændbare dampe; forhindre eksplosioner forårsaget af trykopbygning
  • Choose brass, stainless steel or nonmetallic vent
  • For petroleum-based liquids, use non-metallic or brass vents
  • For chlorinated solvents, use nonmetallic vent with stainless-steel flame arrester
  • For corrosives and general solvents, use stainless steel vents
Vertical Drum Vent:
  • Has operating valve that opens automatically to prevent pressure buildup inside drum
Horizontal Drum Vent
  • Has operating valve that can be opened manually to relieve internal pressure
Ordreinfo
Alle ventilationsåbninger passer 2 tommer. (5,1 cm) prop. Støbejerns EL-fitting til brug med 17-186A og 17-186B fås også; se kat. ingen. 19018555.
Certificeringer
FM godkendt.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM
Produkttype Lodret tromleudluftning
Oversigt Opens at 5 psig Internal Pressure
Til brug med (applikation) Controlled release of flammable vapors (Petroleum-based liquids), prevent explosions caused by pressure buildup
Til brug med (udstyr) Vertical Drums
Materiale Messing
Inkluderer Betjeningsventil