Få mere at vide
Justrite™ Biofarligt affaldsdåse
Artikelnummer. p-36274
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
6 gal.
10 gal.
Diameter (engelsk) Ydre:
12 tommer
13,94 tommer.
14''
Højde (engelsk):
16 tommer
18 tommer
18,25 tommer
Inkluderer:
Fodbetjent betræk
Fodbetjent dæksel, lydbeskyttelse
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Diameter (engelsk) Ydre Højde (engelsk) Inkluderer unitSize
12373823 10 gal. 14'' 18 tommer Fodbetjent betræk Hver
11934977 6 gal. 12 tommer 16 tommer Fodbetjent betræk Hver
12903685 10 gal. 13,94 tommer. 18,25 tommer Fodbetjent dæksel, lydbeskyttelse Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12373823 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 05930
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Justrite Biohazard Waste Can er en robust ståldunk, der bruges til at opbevare forurenet vasketøj såvel som andet reguleret affald. Dåsen har en tæt konstruktion med fodbetjent, selvlukkende låg.
Adskil biofarligt affald på en sikker måde for at sikre korrekt bortskaffelse af blod- eller patogenforurenet vasketøj og patologisk og mikrobiologisk affald.
  • Har en tæt, robust stålkonstruktion med fodbetjent, selvlukkende låg
  • Eliminerer enhver grund til at række ind i affaldsområdet eller røre ved dåsen
  • Holder biohazard-pose (sælges separat) sikkert omkring omkredsen af dåsens top
  • Stor biofaremærkat identificerer tydeligt indholdet og advarer arbejderne
Må ikke bruges til bortskaffelse af skarpe genstande.
Certificeringer
FM godkendt
Overholdelse
Overholder OSHA 29CFR1910.1030.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM, TUV, OSHA
Diameter (metrisk) Udvendig 35.56 cm
Diameter (engelsk) Ydre 14''
Kapacitet (engelsk) 10 gal.
Farve Hvid
Højde (metrisk) 35.5 cm
Inkluderer Fodbetjent betræk
Til brug med (applikation) Sikker, midlertidig indsamling af biologisk affald
Højde (engelsk) 18 tommer
Materiale Metal
Produkttype Beholder til biofarligt affald