Få mere at vide
Justrite™ Biofarligt affaldsdåse
Artikelnummer. 12903685
Kapacitet (engelsk):
6 gal.
10 gal.
Diameter (engelsk) Ydre:
12 tommer
13,94 tommer.
14''
Højde (engelsk):
16 tommer
18 tommer
18,25 tommer
Inkluderer:
Fodbetjent betræk
Foot-operated Cover, Soundguard
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12903685
Brand: Justrite™ 05935
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Justrite Biohazard Waste Can er en robust ståldunk, der bruges til at opbevare forurenet vasketøj såvel som andet reguleret affald. Dåsen har en tæt konstruktion med fodbetjent, selvlukkende låg.
Adskil biofarligt affald på en sikker måde for at sikre korrekt bortskaffelse af blod- eller patogenforurenet vasketøj og patologisk og mikrobiologisk affald.
  • Har en tæt, robust stålkonstruktion med fodbetjent, selvlukkende låg
  • Eliminerer enhver grund til at række ind i affaldsområdet eller røre ved dåsen
  • Holder biohazard-pose (sælges separat) sikkert omkring omkredsen af dåsens top
  • Stor biofaremærkat identificerer tydeligt indholdet og advarer arbejderne
Må ikke bruges til bortskaffelse af skarpe genstande.
Certificeringer
FM godkendt
Overholdelse
Overholder OSHA 29CFR1910.1030.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM, TUV, OSHA
Diameter (metrisk) Udvendig 35.4 cm
Diameter (engelsk) Ydre 13,94 tommer.
Kapacitet (engelsk) 10 gal.
Farve Hvid
Højde (metrisk) 46.4 cm
Inkluderer Foot-operated Cover, Soundguard
Til brug med (applikation) Sikker, midlertidig indsamling af biologisk affald
Højde (engelsk) 18,25 tommer
Materiale Metal
Produkttype Beholder til biofarligt affald