Få mere at vide
Justrite™ Biofarligt affaldsdåse
Kapacitet (engelsk):
6 gal.
10 gal.
Diameter (engelsk) Ydre:
12 tommer
13,94 tommer.
14''
Højde (engelsk):
16 tommer
18 tommer
18,25 tommer
Inkluderer:
Fodbetjent betræk
Fodbetjent dæksel, lydbeskyttelse
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Adskil biofarligt affald på en sikker måde for at sikre korrekt bortskaffelse af blod- eller patogenforurenet vasketøj og patologisk og mikrobiologisk affald.
- Har en tæt, robust stålkonstruktion med fodbetjent, selvlukkende låg
- Eliminerer enhver grund til at række ind i affaldsområdet eller røre ved dåsen
- Holder biohazard-pose (sælges separat) sikkert omkring omkredsen af dåsens top
- Stor biofaremærkat identificerer tydeligt indholdet og advarer arbejderne
Må ikke bruges til bortskaffelse af skarpe genstande.
Certificeringer
FM godkendt
Overholdelse
Overholder OSHA 29CFR1910.1030.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FM, TUV, OSHA |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 30.2 cm |
| Diameter (engelsk) Ydre | 12 tommer |
| Kapacitet (engelsk) | 6 gal. |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 40.64 cm |
| Inkluderer | Fodbetjent betræk |
| Til brug med (applikation) | Sikker, midlertidig indsamling af biologisk affald |
| Højde (engelsk) | 16 tommer |
| Materiale | Metal |
| Vis mere |