Få mere at vide
Justrite™ Floor Standing Rinse Tanks
Kapacitet (engelsk):
22 gal.
Vægt (engelsk):
78 lb.
Højde (engelsk):
12 in.
Bredde (engelsk):
35.25 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Allows a worker to open with both hands full
- Adjustable-rate pneumatic cylinder prevents cover from slamming shut
- Drain plug allows for easy solvent replacement
- Material: Steel
- Color: Red
Twin Chamber Tank:
Tanks are evenly divided into left and right sections
Overholdelse
ADA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FM, ADA |
| Produkttype | Floor Standing Rinse Tank |
| Kapacitet (engelsk) | 22 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 83.3 L |
| Farve | Red |
| Materiale | Steel (18 ga) |
| Slutte | Powder Paint |
| Inkluderer | Self close cover, adjustable rate pneumatic cylinder, drain plug |
| Længde (engelsk) | 16 in. |
| Længde (metrisk) | 40.6 cm |
| Vis mere |