Få mere at vide
Justrite™ Floor Standing Rinse Tanks
Artikelnummer. 13005613
Kapacitet (engelsk):
22 gal.
Vægt (engelsk):
78 lb.
Højde (engelsk):
12 in.
Bredde (engelsk):
35.25 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13005613
Brand: Justrite™ 27220
Floor-standing, self-closing tanks
  • Allows a worker to open with both hands full
  • Adjustable-rate pneumatic cylinder prevents cover from slamming shut
  • Drain plug allows for easy solvent replacement
  • Material: Steel
  • Color: Red
Twin Chamber Tank:
Tanks are evenly divided into left and right sections
Overholdelse
ADA
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM, ADA
Produkttype Floor Standing Rinse Tank
Kapacitet (engelsk) 22 gal.
Kapacitet (metrisk) 83.3 L
Farve Red
Materiale Steel (18 ga)
Slutte Powder Paint
Inkluderer Self close cover, adjustable rate pneumatic cylinder, drain plug
Længde (engelsk) 16 in.
Længde (metrisk) 40.6 cm
Bredde (engelsk) 35.25 in.
Bredde (metrisk) 895 mm
Højde (engelsk) 12 in.
Højde (metrisk) 305 mm
Diameter (engelsk) Indre 16 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 406 mm
Vægt (engelsk) 78 lb.
Vægt (metrisk) 35 Kg