Få mere at vide
Justrite™ Elite™ Rygere Cease-Fire™ Beholdere til cigaretskod
Artikelnummer. p-3822701
Farve:
Grå
Sort
Tan
Vægt (engelsk):
10,4 pund
12 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12970225
Brand: Justrite™ 268503
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Saml grimt cigaretaffald og reducer risikoen for brand
Hold cigaretaffald sikkert skjult for offentligheden og forbedre din ejendoms image. Klassisk, moderne eksklusiv styling forbedrer eller komplementerer enhver kommerciel arkitektonisk ramme.
  • Rustfrit polyethylenbeholder har iltbegrænsende, selvslukkende design til sikker opsamling af brændende skodder
  • Snusskærm i rustfrit stål giver større snusareal til cigaretter og cigarer, hvilket resulterer i færre fejl
  • Designet med begrænset adgang forhindrer uønsket affald i at tilstoppe halsen
  • Overdækket åbning eliminerer rodet regnvandsoverløb
  • Nem rengøring og vedligeholdelse; ingen værktøj eller hardware påkrævet
  • Aftagelig, galvaniseret stålspand rummer tusindvis af stød
  • For øget stabilitet og vægt, tilsæt sand og/eller brug mursten i en specialdesignet base
  • Integrerede hængelåsfaner accepterer valgfri hængelås for at forhindre uautoriseret adgang
  • For ekstra sikkerhed og større stabilitet i hårdt vejr, accepterer det indstøbte tøjringsøje valgfrit ståltovskabel
Ordreinfo
Mål: 30,5 dia. x 96,5 Hcm (38 x 12 tommer. ), Kapacitet: 15L (4 gal.), Forsendelsesvægt: 5 kg (10,4 lb.)
Overholdelse
ADA-kompatibel. FM brandtestet og godkendt.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 L
Certificeringer/compliance FM, ADA
Kapacitet (engelsk) 4 gal.
Farve Sort
Højde (metrisk) 96.5 cm
Mængde 1 stk.
Vægt (engelsk) 10,4 pund
Vægt (metrisk) 5 kg
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Til brug med (applikation) Samler cigaretskod
Bredde (engelsk) 12 tommer
Højde (engelsk) 38 tommer.
Materiale Polyethylen
Produkttype Beholder til cigaretskod