Få mere at vide
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spildbakke
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4367690
Kapacitet (engelsk):
12 gal.
20 gal.
23 gal.
29 gal.
Dybde (engelsk):
16 tommer
26 tommer
33 tommer
34 tommer
Bredde (engelsk):
37,75 tommer.
38 tommer.
46 tommer.
47 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12991265
Brand: Justrite™ 28716
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letvægts- og lavprofildesign til mindre spildkontrol
  • Miljøvenlig: lavet af 100% genanvendt polyethylen
  • Vil ikke ruste eller korrodere
  • Hævet ribbund for at tilføje stivhed
  • Nomineret til driftstemperaturer mellem -34 og +49 °C (-30° til +120 °F)
Tekniske data
Farve Sort
Kapacitet (engelsk) 20 gal.
Kapacitet (metrisk) 75 L
Materiale Polyethylen
Type Spildbakke
Til brug med (applikation) Perfekt til hælde- og påfyldningsapplikationer
Modstandsdygtig Kemi
Bredde (engelsk) 38 tommer.
Bredde (metrisk) 96.5 cm
Højde (engelsk) 5,5 tommer
Højde (metrisk) 13.97 cm
Dybde (engelsk) 26 tommer
Dybde (metrisk) 66.04 cm