Få mere at vide
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spildbakke
Artikelnummer. 12991265
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
12 gal.
20 gal.
23 gal.
29 gal.
Dybde (engelsk):
16 tommer
26 tommer
33 tommer
34 tommer
Bredde (engelsk):
37,75 tommer.
38 tommer.
46 tommer.
47 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Dybde (engelsk) Bredde (engelsk) Pakningsstørrelse
12991265 20 gal. 26 tommer 38 tommer. Hver
12981265 12 gal. 16 tommer 46 tommer. Hver
12911275 23 gal. 34 tommer 37,75 tommer. Hver
12921275 29 gal. 33 tommer 47 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12991265 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 28716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.15 DKK
    809.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.42 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Letvægts- og lavprofildesign til mindre spildkontrol
  • Miljøvenlig: lavet af 100% genanvendt polyethylen
  • Vil ikke ruste eller korrodere
  • Hævet ribbund for at tilføje stivhed
  • Nomineret til driftstemperaturer mellem -34 og +49 °C (-30° til +120 °F)
Tekniske data
Farve Sort
Kapacitet (engelsk) 20 gal.
Kapacitet (metrisk) 75 L
Materiale Polyethylen
Type Spildbakke
Til brug med (applikation) Perfekt til hælde- og påfyldningsapplikationer
Modstandsdygtig Kemi
Bredde (engelsk) 38 tommer.
Bredde (metrisk) 96.5 cm
Højde (engelsk) 5,5 tommer
Højde (metrisk) 13.97 cm
Dybde (engelsk) 26 tommer
Dybde (metrisk) 66.04 cm