Få mere at vide
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spildbakke
Kapacitet (engelsk):
12 gal.
20 gal.
23 gal.
29 gal.
Dybde (engelsk):
16 tommer
26 tommer
33 tommer
34 tommer
Bredde (engelsk):
37,75 tommer.
38 tommer.
46 tommer.
47 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Miljøvenlig: lavet af 100% genanvendt polyethylen
- Vil ikke ruste eller korrodere
- Hævet ribbund for at tilføje stivhed
- Nomineret til driftstemperaturer mellem -34 og +49 °C (-30° til +120 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Kapacitet (engelsk) | 12 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 45 L |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | Spildbakke |
| Til brug med (applikation) | Perfekt til hælde- og påfyldningsapplikationer |
| Modstandsdygtig | Kemi |
| Bredde (engelsk) | 46 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 116.8 cm |
| Højde (engelsk) | 5,5 tommer |
| Vis mere |