Få mere at vide
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spildbakke
Artikelnummer. 12921275
Kapacitet (engelsk):
12 gal.
20 gal.
23 gal.
29 gal.
Dybde (engelsk):
16 tommer
26 tommer
33 tommer
34 tommer
Bredde (engelsk):
37,75 tommer.
38 tommer.
46 tommer.
47 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12921275
Brand: Justrite™ 28719
Letvægts- og lavprofildesign til mindre spildkontrol
  • Eco-friendly: made of 100% recycled polyethylene
  • Will not rust or corrode
  • Raised rib bottom to add rigidity
  • Rated for service temperatures between -34 to +49°C (-30° to +120°F)
Tekniske data
Farve Black
Kapacitet (engelsk) 29 gal.
Kapacitet (metrisk) 109 L
Materiale Polyethylene
Type Spill Tray
Til brug med (applikation) Perfect for pouring and filling applications
Modstandsdygtig Chemical
Bredde (engelsk) 47 tommer
Bredde (metrisk) 119.38 cm
Højde (engelsk) 5.5 in.
Højde (metrisk) 13.97 cm
Dybde (engelsk) 33 tommer
Dybde (metrisk) 83.82 cm