Få mere at vide
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spildbakke
Kapacitet (engelsk):
12 gal.
20 gal.
23 gal.
29 gal.
Dybde (engelsk):
16 tommer
26 tommer
33 tommer
34 tommer
Bredde (engelsk):
37,75 tommer.
38 tommer.
46 tommer.
47 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Eco-friendly: made of 100% recycled polyethylene
- Will not rust or corrode
- Raised rib bottom to add rigidity
- Rated for service temperatures between -34 to +49°C (-30° to +120°F)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Black |
| Kapacitet (engelsk) | 29 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 109 L |
| Materiale | Polyethylene |
| Type | Spill Tray |
| Til brug med (applikation) | Perfect for pouring and filling applications |
| Modstandsdygtig | Chemical |
| Bredde (engelsk) | 47 tommer |
| Bredde (metrisk) | 119.38 cm |
| Højde (engelsk) | 5.5 in. |
| Vis mere |